4-Methanesulphonyl-2-methylaniline 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR914708-1G
OR914708-250MG
OR914708-5G
APOSOR914708-1GEA
348
EUR
APOSOR914708-1G
APOSOR914708-250MG
APOSOR914708-5G
4-Methanesulphonyl-2-methylaniline 95%
4-Methanesulphonyl-2-methylaniline
Formula:
C₈H₁₁NO₂S MW: 185.243 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD09909541 Núm. CAS: 252562-00-8 |