1-[(Methylsulphonyl)methyl]-4-nitrobenzene 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR915066-1G OR915066-25G OR915066-5G
APOSOR915066-1GEA 69.6 EUR
APOSOR915066-1G APOSOR915066-25G APOSOR915066-5G
1-[(Methylsulphonyl)methyl]-4-nitrobenzene 98%
1-[(Methylsulphonyl)methyl]-4-nitrobenzene
Formula: C₈H₉NO₄S
MW: 215,226 g/mol
Pto. de fusión: 170…180 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD27926301
Núm. CAS: 61081-34-3
UN: 3272
ADR: 3,III