1-(Triisopropylsilyl)pyrrole-3-carbaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-tri(Propan-2-yl)silylpyrrole-3-carbaldehyde
OR915073-1G OR915073-5G
APOSOR915073-1GEA 241 EUR
APOSOR915073-1G APOSOR915073-5G
1-(Triisopropylsilyl)pyrrole-3-carbaldehyde
1-(Triisopropylsilyl)pyrrole-3-carbaldehyde
Formula: C₁₄H₂₅NOSi
MW: 251,44 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28515390
Núm. CAS: 90971-76-9