3-[(1H-Imidazol-1-yl)methyl]benzaldehyde 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 1-(3-Formylbenzyl)-1H-imidazole
OR9153-1G OR9153-250MG
APOSOR9153-1GEA 198 EUR
APOSOR9153-1G APOSOR9153-250MG
3-[(1H-Imidazol-1-yl)methyl]benzaldehyde 97%
3-[(1H-Imidazol-1-yl)methyl]benzaldehyde
Formula: C₁₁H₁₀N₂O
Pto. Ebullición: 185 °C (0,1 mm Hg)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08271917
Núm. CAS: 102432-05-3
UN: 2735
ADR: 8,III