4-[(1H-Imidazol-1-yl)methyl]benzaldehyde 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 1-[(4-Formylphenyl)methyl]-1H-imidazole, 1-(4-Formylbenzyl)-1H-imidazole
OR9154-1G OR9154-5G
APOSOR9154-1GEA 343 EUR
APOSOR9154-1G APOSOR9154-5G
4-[(1H-Imidazol-1-yl)methyl]benzaldehyde 97%
4-[(1H-Imidazol-1-yl)methyl]benzaldehyde
Formula: C₁₁H₁₀N₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08271920
Núm. CAS: 102432-03-1
UN: 2735
ADR: 8,III