Furan-3-sulphonyl chloride 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: Furan-3-sulphonyl chloride
OR9160-250MG OR9160-1G
APOSOR9160-250MGEA 234 EUR
APOSOR9160-250MG APOSOR9160-1G
Furan-3-sulphonyl chloride 97%
Furan-3-sulphonyl chloride
Formula: C₄H₃ClO₃S
MW: 166,583 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08271875
Núm. CAS: 52665-49-3
UN: 3265
ADR: 8,III