2-Methyl-2-(3-nitrophenyl)propanenitrile 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR916221-10G
OR916221-1G
OR916221-5G
APOSOR916221-10GEA
735
EUR
APOSOR916221-10G
APOSOR916221-1G
APOSOR916221-5G
2-Methyl-2-(3-nitrophenyl)propanenitrile 95%
2-Methyl-2-(3-nitrophenyl)propanenitrile
Formula:
C₁₀H₁₀N₂O₂ MW: 190,199 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD11036617 Núm. CAS: 915394-28-4 |