2-Chlorothiophene-3-carboxaldehyde 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2-Chlorothiophene-3-carbaldehyde
OR916232-1G OR916232-5G
APOSOR916232-1GEA 97.3 EUR
APOSOR916232-1G APOSOR916232-5G
2-Chlorothiophene-3-carboxaldehyde 98%
2-Chlorothiophene-3-carboxaldehyde
Formula: C₅H₃ClOS
MW: 146,595 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08694817
Núm. CAS: 14345-98-3