4-(Cyclopropyl)thiazole 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR916250-1G OR916250-250MG
APOSOR916250-1GEA 0 EUR
APOSOR916250-1G APOSOR916250-250MG
4-(Cyclopropyl)thiazole 95%
4-(Cyclopropyl)thiazole
Formula: C₆H₇NS
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07390348
Núm. CAS: 433217-34-6