4-(Pyridin-2-yl)phenol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR916258-5G OR916258-25G
APOSOR916258-5GEA 0 EUR
APOSOR916258-5G APOSOR916258-25G
4-(Pyridin-2-yl)phenol 98%
4-(Pyridin-2-yl)phenol
Formula: C₁₁H₉NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00464189
Núm. CAS: 51035-40-6