3-(1,3-Dioxolan-2-yl)thiophene-2-sulphonyl chloride 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2-(Chlorosulphonyl)-3-(1,3-dioxolan-2-yl)thiophene, 2-[2-(Chlorosulphonyl)thien-3-yl]-1,3-dioxolane
OR9163-1G OR9163-250MG OR9163-50MG OR9163-500MG
APOSOR9163-1GEA 751 EUR
APOSOR9163-1G APOSOR9163-250MG APOSOR9163-50MG APOSOR9163-500MG
3-(1,3-Dioxolan-2-yl)thiophene-2-sulphonyl chloride 97%
3-(1,3-Dioxolan-2-yl)thiophene-2-sulphonyl chloride
Formula: C₇H₇ClO₄S₂
MW: 254,711 g/mol
Pto. de fusión: 93…94 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD08271969
Núm. CAS: 103011-38-7
UN: 3261
ADR: 8,III