4-Methyl-8-hydroxyquinoline 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR916329-1G OR916329-250MG
APOSOR916329-1GEA 177 EUR
APOSOR916329-1G APOSOR916329-250MG
4-Methyl-8-hydroxyquinoline 95%
4-Methyl-8-hydroxyquinoline
Formula: C₁₀H₉NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02170459
Núm. CAS: 3846-73-9