5-Methyl-1H-pyrrole-2-carbaldehyde 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR916381-1G OR916381-250MG OR916381-5G
APOSOR916381-1GEA 202 EUR
APOSOR916381-1G APOSOR916381-250MG APOSOR916381-5G
5-Methyl-1H-pyrrole-2-carbaldehyde 95%
5-Methyl-1H-pyrrole-2-carbaldehyde
Formula: C₆H₇NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08236773
Núm. CAS: 1192-79-6