1,5-Dimethyl-4-nitro-1H-imidazole 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR916413-1G
OR916413-5G
APOSOR916413-1GEA
232
EUR
APOSOR916413-1G
APOSOR916413-5G
1,5-Dimethyl-4-nitro-1H-imidazole 95%
1,5-Dimethyl-4-nitro-1H-imidazole
Formula:
C₅H₇N₃O₂ MW: 141,128 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01721572 Núm. CAS: 7464-68-8 |