Boc-N-methyl-DL-alanine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2-((tert-Butoxycarbonyl)(methyl)amino)propanoic acid
OR916415-25G OR916415-5G
APOSOR916415-25GEA 132 EUR
APOSOR916415-25G APOSOR916415-5G
Boc-N-methyl-DL-alanine 97%
Boc-N-methyl-DL-alanine
Formula: C₉H₁₇NO₄
MW: 203.236 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00153297
Núm. CAS: 13734-31-1