3,4'-Dihydroxypropiophenone 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR916419-1G OR916419-250MG
APOSOR916419-1GEA 632 EUR
APOSOR916419-1G APOSOR916419-250MG
3,4'-Dihydroxypropiophenone 95%
3,4'-Dihydroxypropiophenone
Formula: C₉H₁₀O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD24688528
Núm. CAS: 53170-93-7