7-Chloro-D-tryptophan 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: (R)-2-Amino-3-(7-chloro-1H-indol-3-yl)propanoic acid, H-D-Trp(7-Cl)-OH
OR916429-250MG
APOSOR916429-250MGEA 331 EUR
APOSOR916429-250MG
7-Chloro-D-tryptophan 97%
7-Chloro-D-tryptophan
Formula: C₁₁H₁₁ClN₂O₂
MW: 238,67 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09264323
Núm. CAS: 75102-74-8