3-Bromo-5-hydroxybenzaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR916487-1G OR916487-5G
APOSOR916487-1GEA 0 EUR
APOSOR916487-1G APOSOR916487-5G
3-Bromo-5-hydroxybenzaldehyde
3-Bromo-5-hydroxybenzaldehyde
Formula: C₇H₅BrO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06797981
Núm. CAS: 199177-26-9