2,4-Dihydroxy-5-methoxybenzaldehyde 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR916496-1G OR916496-250MG
APOSOR916496-1GEA 712 EUR
APOSOR916496-1G APOSOR916496-250MG
2,4-Dihydroxy-5-methoxybenzaldehyde 95%
2,4-Dihydroxy-5-methoxybenzaldehyde
Formula: C₈H₈O₄
MW: 168,147 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07626333
Núm. CAS: 51061-83-7