Boc-d-homoserine
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Boc-D-HoSer-OH
OR916500-1G
OR916500-25G
OR916500-5G
APOSOR916500-1GEA
74.1
EUR
APOSOR916500-1G
APOSOR916500-25G
APOSOR916500-5G
Boc-d-homoserine
Boc-d-homoserine
Formula:
C₉H₁₇NO₅ MW: 219.235 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD12545888 Núm. CAS: 745011-75-0 |