Indoline-5-carboxylic acid hydrochloride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR916518-1G OR916518-250MG
APOSOR916518-1GEA 806 EUR
APOSOR916518-1G APOSOR916518-250MG
Indoline-5-carboxylic acid hydrochloride 95%
Indoline-5-carboxylic acid hydrochloride
Formula: C₉H₉NO₂·ClH
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09971545
Núm. CAS: 1171876-52-0