Indoline-5-carboxylic acid hydrochloride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR916518-1G
OR916518-250MG
APOSOR916518-1GEA
806
EUR
APOSOR916518-1G
APOSOR916518-250MG
Indoline-5-carboxylic acid hydrochloride 95%
Indoline-5-carboxylic acid hydrochloride
Formula:
C₉H₉NO₂·ClH MW: 199,634 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD09971545 Núm. CAS: 1171876-52-0 |