2-Chlorooxazolo[5,4-b]pyridine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR916520-250MG
OR916520-1G
APOSOR916520-250MGEA
212
EUR
APOSOR916520-250MG
APOSOR916520-1G
2-Chlorooxazolo[5,4-b]pyridine 97%
2-Chlorooxazolo[5,4-b]pyridine
Formula:
C₆H₃ClN₂O MW: 154,554 g/mol Temperatura de almacenaje: Congelador |
Número MDL:
MFCD18802457 Núm. CAS: 159870-95-8 |