5-Methyl-1-(3-pyridinyl)-1H-pyrrole-2-carbaldehyde 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR916541-1G OR916541-250MG
APOSOR916541-1GEA 400 EUR
APOSOR916541-1G APOSOR916541-250MG
5-Methyl-1-(3-pyridinyl)-1H-pyrrole-2-carbaldehyde 95%
5-Methyl-1-(3-pyridinyl)-1H-pyrrole-2-carbaldehyde
Formula: C₁₁H₁₀N₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09674953
Núm. CAS: 931985-65-8