4-Hydroxy-b-nitrostyrene 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 4-(2-Nitrovinyl)phenol
OR916627-5G
APOSOR916627-5GEA 169 EUR
APOSOR916627-5G
4-Hydroxy-b-nitrostyrene 95%
4-Hydroxy-b-nitrostyrene
Formula: C₈H₇NO₃
MW: 165,146 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00060551
Núm. CAS: 3179-08-6