4-(Pyrrolidin-1-ylmethyl)thiophene-2-carbaldehyde 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR916631-1G OR916631-250MG
APOSOR916631-1GEA 400 EUR
APOSOR916631-1G APOSOR916631-250MG
4-(Pyrrolidin-1-ylmethyl)thiophene-2-carbaldehyde 95%
4-(Pyrrolidin-1-ylmethyl)thiophene-2-carbaldehyde
Formula: C₁₀H₁₃NOS
MW: 195,281 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06803374
Núm. CAS: 893745-81-8