1-(6-Methylpyridin-2-yl)ethanamine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR916658-1G OR916658-250MG
APOSOR916658-1GEA 864 EUR
APOSOR916658-1G APOSOR916658-250MG
1-(6-Methylpyridin-2-yl)ethanamine 95%
1-(6-Methylpyridin-2-yl)ethanamine
Formula: C₈H₁₂N₂
MW: 136,194 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06658491
Núm. CAS: 58088-67-8