Ethyl 1,2,3-thiadiazole-5-carboxylate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR916703-1G OR916703-500MG OR916703-250MG
APOSOR916703-1GEA 502 EUR
APOSOR916703-1G APOSOR916703-500MG APOSOR916703-250MG
Ethyl 1,2,3-thiadiazole-5-carboxylate 95%
Ethyl 1,2,3-thiadiazole-5-carboxylate
Formula: C₅H₆N₂O₂S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00971933
Núm. CAS: 4100-14-5