Methyl 4-cyano-2-methylbenzoate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR916717-5G
APOSOR916717-5GEA 98.6 EUR
APOSOR916717-5G
Methyl 4-cyano-2-methylbenzoate 95%
Methyl 4-cyano-2-methylbenzoate
Formula: C₁₀H₉NO₂
MW: 175,184 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18399110
Núm. CAS: 103261-67-2