4-Bromo-2-(bromomethyl)thiazole 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR916732-1G OR916732-250MG
APOSOR916732-1GEA 661 EUR
APOSOR916732-1G APOSOR916732-250MG
4-Bromo-2-(bromomethyl)thiazole 97%
4-Bromo-2-(bromomethyl)thiazole
Formula: C₄H₃Br₂NS
MW: 256,946 g/mol
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD17168686
Núm. CAS: 1138333-26-2