Allyl tert-butyl carbonate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR916774-1G OR916774-25G OR916774-5G
APOSOR916774-1GEA 59.6 EUR
APOSOR916774-1G APOSOR916774-25G APOSOR916774-5G
Allyl tert-butyl carbonate 98%
Allyl tert-butyl carbonate
Formula: C₈H₁₄O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06658296
Núm. CAS: 70122-89-3