6-Chloro-2-methyl-1-indanone 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 6-Chloro-2-methyl-2,3-dihydro-1H-inden-1-one
OR916784-1G
APOSOR916784-1GEA 56.7 EUR
APOSOR916784-1G
6-Chloro-2-methyl-1-indanone 95%
6-Chloro-2-methyl-1-indanone
Formula: C₁₀H₉ClO
MW: 180,631 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16302118
Núm. CAS: 343852-44-8