1,2,6-Trimethyl-1H-indole-3-carbaldehyde 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR916793-1G OR916793-250MG
APOSOR916793-1GEA 400 EUR
APOSOR916793-1G APOSOR916793-250MG
1,2,6-Trimethyl-1H-indole-3-carbaldehyde 95%
1,2,6-Trimethyl-1H-indole-3-carbaldehyde
Formula: C₁₂H₁₃NO
MW: 187,238 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06589824
Núm. CAS: 842971-69-1