(4-Methyl-thiazol-2-yl)-acetic acid ethyl ester 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR916804-1G
OR916804-250MG
APOSOR916804-1GEA
632
EUR
APOSOR916804-1G
APOSOR916804-250MG
(4-Methyl-thiazol-2-yl)-acetic acid ethyl ester 95%
(4-Methyl-thiazol-2-yl)-acetic acid ethyl ester
Formula:
C₈H₁₁NO₂S MW: 185,243 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01819872 Núm. CAS: 51221-43-3 |