1-(2,4-Dihydroxy-5-isopropylphenyl)ethanone 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR916824-1G OR916824-250MG
APOSOR916824-1GEA 112 EUR
APOSOR916824-1G APOSOR916824-250MG
1-(2,4-Dihydroxy-5-isopropylphenyl)ethanone 95%
1-(2,4-Dihydroxy-5-isopropylphenyl)ethanone
Formula: C₁₁H₁₄O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12827976
Núm. CAS: 747414-17-1