N-Methyl-N-(2-hydroxyethyl)-4-aminobenzaldehyde 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR916830-100G OR916830-25G
APOSOR916830-100GEA 388 EUR
APOSOR916830-100G APOSOR916830-25G
N-Methyl-N-(2-hydroxyethyl)-4-aminobenzaldehyde 98%
N-Methyl-N-(2-hydroxyethyl)-4-aminobenzaldehyde
Formula: C₁₀H₁₃NO₂
Pto. de fusión: 66…70 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00963547
Núm. CAS: 1201-91-8