Methyl 1,2,3,6-tetrahydropyridine-4-carboxylate hydrochloride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos:
Methyl 1,2,3,6-Tetrahydropyridine-4-carboxylate hydrochloride
OR916853-100MG
OR916853-1G
OR916853-250MG
APOSOR916853-100MGEA
60.9
EUR
APOSOR916853-100MG
APOSOR916853-1G
APOSOR916853-250MG
Methyl 1,2,3,6-tetrahydropyridine-4-carboxylate hydrochloride 95%
Methyl 1,2,3,6-tetrahydropyridine-4-carboxylate hydrochloride
Formula:
C₇H₁₁NO₂·ClH MW: 177,629 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD23703517 Núm. CAS: 70684-82-1 |