N,N-Dipropylpyridin-4-amine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR916862-1G OR916862-250MG
APOSOR916862-1GEA 287 EUR
APOSOR916862-1G APOSOR916862-250MG
N,N-Dipropylpyridin-4-amine 95%
N,N-Dipropylpyridin-4-amine
Formula: C₁₁H₁₈N₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12913578
Núm. CAS: 69008-70-4