4-Chloroisoindoline hydrochloride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR916878-1G
APOSOR916878-1GEA 119 EUR
APOSOR916878-1G
4-Chloroisoindoline hydrochloride 95%
4-Chloroisoindoline hydrochloride
Formula: C₈H₈ClN·ClH
MW: 190,07 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11110370
Núm. CAS: 924304-73-4