3-Hydroxy-6,6-dimethyl-1-heptene-4-yne 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 6,6-Dimethylhept-1-en-4-yn-3-ol
OR916886-25G OR916886-5G OR916886-100G
APOSOR916886-25GEA 258 EUR
APOSOR916886-25G APOSOR916886-5G APOSOR916886-100G
3-Hydroxy-6,6-dimethyl-1-heptene-4-yne 95%
3-Hydroxy-6,6-dimethyl-1-heptene-4-yne
Formula: C₉H₁₄O
MW: 138,207 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04974030
Núm. CAS: 78629-20-6
UN: 3082
ADR: 9+EHS,III