6-Bromo-D-tryptophan 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR916897-1G
OR916897-250MG
OR916897-500MG
APOSOR916897-1GEA
980
EUR
APOSOR916897-1G
APOSOR916897-250MG
APOSOR916897-500MG
6-Bromo-D-tryptophan 97%
6-Bromo-D-tryptophan
Formula:
C₁₁H₁₁BrN₂O₂ MW: 283,121 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD17214434 Núm. CAS: 496930-10-0 |