2-Chloro-6-methoxybenzamide 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR916916-1G OR916916-250MG
APOSOR916916-1GEA 435 EUR
APOSOR916916-1G APOSOR916916-250MG
2-Chloro-6-methoxybenzamide 95%
2-Chloro-6-methoxybenzamide
Formula: C₈H₈ClNO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11846167
Núm. CAS: 107485-43-8