2-Amino-6-chloronicotinonitrile 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR916978-1G OR916978-250MG
APOSOR916978-1GEA 549 EUR
APOSOR916978-1G APOSOR916978-250MG
2-Amino-6-chloronicotinonitrile 95%
2-Amino-6-chloronicotinonitrile
Formula: C₆H₄ClN₃
MW: 153,569 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18261104
Núm. CAS: 52471-07-5