1-(1-Hydroxy-cyclopentyl)-ethanone 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR916980-1G
OR916980-250MG
APOSOR916980-1GEA
632
EUR
APOSOR916980-1G
APOSOR916980-250MG
1-(1-Hydroxy-cyclopentyl)-ethanone 95%
1-(1-Hydroxy-cyclopentyl)-ethanone
Formula:
C₇H₁₂O₂ MW: 128,169 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD06658286 Núm. CAS: 17160-89-3 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...