1-Methyl-1H-indazole-4-carboxylic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR916985-1G OR916985-250MG
APOSOR916985-1GEA 163 EUR
APOSOR916985-1G APOSOR916985-250MG
1-Methyl-1H-indazole-4-carboxylic acid 95%
1-Methyl-1H-indazole-4-carboxylic acid
Formula: C₉H₈N₂O₂
MW: 176,172 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD15071442
Núm. CAS: 1071433-05-0