(4-Methoxy-phenyl)-oxo-acetonitrile 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR916987-1G OR916987-5G
APOSOR916987-1GEA 219 EUR
APOSOR916987-1G APOSOR916987-5G
(4-Methoxy-phenyl)-oxo-acetonitrile 95%
(4-Methoxy-phenyl)-oxo-acetonitrile
Formula: C₉H₇NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06658462
Núm. CAS: 14271-83-1