{4-[(1H-Imidazol-1-yl)methyl]phenyl}methanol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 1-[4-(Hydroxymethyl)benzyl]-1H-imidazole, 4-[(1H-Imidazol-1-yl)methyl]benzyl alcohol
OR9170-1G OR9170-250MG
APOSOR9170-1GEA 321 EUR
APOSOR9170-1G APOSOR9170-250MG
{4-[(1H-Imidazol-1-yl)methyl]phenyl}methanol 97%
{4-[(1H-Imidazol-1-yl)methyl]phenyl}methanol
Formula: C₁₁H₁₂N₂O
MW: 188,226 g/mol
Pto. de fusión: 65…67 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08271921
Núm. CAS: 103573-92-8
UN: 3259
ADR: 8,III