1,1'-Carbonimidoylbis-1H-imidazole 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Di(1H-imidazol-1-yl)methanimine
OR917034-10G OR917034-1G OR917034-5G
APOSOR917034-10GEA 177 EUR
APOSOR917034-10G APOSOR917034-1G APOSOR917034-5G
1,1'-Carbonimidoylbis-1H-imidazole 95%
1,1'-Carbonimidoylbis-1H-imidazole
Formula: C₇H₇N₅
MW: 161,164 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD10699388
Núm. CAS: 104619-51-4