Tetraacid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1,3-bis(carboxyethoxy)-2,2-bis(carboxyethoxy)propane, 3,3'-((2,2-Bis((2-carboxyethoxy)methyl)propane-1,3-diyl)bis(oxy))dipropanoic acid, 3-[3-(2-carboxyethoxy)-2,2-bis(2-carboxyethoxymethyl)propoxy]propanoic acid
OR917035-1G OR917035-5G OR917035-250MG
APOSOR917035-1GEA 328 EUR
APOSOR917035-1G APOSOR917035-5G APOSOR917035-250MG
Tetraacid
Tetraacid
Formula: C₁₇H₂₈O₁₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08669605
Núm. CAS: 35638-19-8