2-Methyl-1,3-benzothiazole-5-carboxylic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2-Methylbenzo[d]thiazole-5-carboxylic acid
OR917051-1G OR917051-5G
APOSOR917051-1GEA 66.7 EUR
APOSOR917051-1G APOSOR917051-5G
2-Methyl-1,3-benzothiazole-5-carboxylic acid 97%
2-Methyl-1,3-benzothiazole-5-carboxylic acid
Formula: C₉H₇NO₂S
MW: 193,222 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00498510
Núm. CAS: 24851-69-2